Merck
QBD10011
Sigma-Aldrich
Phthalimidooxy-dPEG®4-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28N2O11
Masa cząsteczkowa:
508.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
grupa funkcyjna
NHS ester
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCON2C(C(C=CC=C3)=C3C2=O)=O
InChI
1S/C23H28N2O11/c26-19-5-6-20(27)24(19)36-21(28)7-8-31-9-10-32-11-12-33-13-14-34-15-16-35-25-22(29)17-3-1-2-4-18(17)23(25)30/h1-4H,5-16H2
Klucz InChI
HLAGLPXQSIDIDX-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester Phthalimidooxy-98694-NHS umożliwia wprowadzenie funkcji oksyaminy do cząsteczki docelowej w celu sieciowania białek lub tworzenia stabilnych koniugatów z cząsteczką docelową. Funkcja oksyaminy jest chroniona przez ftalimidową grupę ochronną na jednym końcu ramienia dystansowego, a element dystansowy jest instalowany na cząsteczce docelowej z reaktywną aminowo grupą N-hydroksysukcynoimidową(NHS) na drugim końcu elementu dystansowego. Dystanse o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 mają precyzyjną długość zapewniającą kontrolę przestrzenną. Są hydrofilowe i nieimmunogenne. Dystanse 9869 poprawiają rozpuszczalność w wodzie i zmniejszają agregację i wytrącanie białek. Grupa zabezpieczająca phthalimido może być usunięta przy użyciu hydrazyny. Grupa oksyaminowa odsłonięta po deprotekcji może być poddana reakcji z cząsteczką zawierającą aldehyd lub keton, tworząc wiązanie oksymowe łączące dwie cząsteczki. Odczynniki te mogą być stosowane z dowolnym białkiem, peptydem lub małą cząsteczką, która ma wolną aminę.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)