Merck
Q906
Sigma-Aldrich
Quinizarin
96%
Synonim(y):
1,4-Dihydroxyanthraquinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
Beilstein:
1914036
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt Q906, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
8.3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 196.7 °C)
Próba
96%
mp
198-199 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Klucz InChI
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
431.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
222 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Andrzej Blachecki et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(13), 1798-1810 (2017-04-28)
Titanium dioxide nanocomposites were synthesized in hierarchical architectures through the use of a 1,4-dihydroxyanthraquinone photosensitizer. In the first step, the dye was either incorporated into the TiO
Kunihiko Ishii et al.
The Journal of chemical physics, 131(4), 044512-044512 (2009-08-07)
We have studied IR-induced low-frequency coherent vibration of an intramolecularly hydrogen-bonded molecule, quinizarin, by an ultrashort IR-pump-visible-probe spectroscopy with approximately 60 fs time resolution. In this experiment, the IR excitation of the symmetric OH-stretching mode induced a low-frequency vibrational coherence
T S Koch et al.
Biophysical chemistry, 36(3), 187-199 (1990-08-15)
The visible absorption spectra of 1,4-(dihydroxy)-9,10-anthraquinone and of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) chelates have been studied in different organic solvents. This system provides a model for the anthracycline antibiotics and their metal chelates. The band structure of the spectrum
Meiling Wang et al.
Environmental science & technology, 46(1), 367-373 (2011-12-02)
1,4-Dihydroxyanthraquinone (1,4-DHAQ, a fluorophore) doped cellulose (CL) (denoted as 1,4-DHAQ@CL) microporous nanofiber film has been achieved via simple electrospinning and subsequent deacetylating, and used for highly sensitive and selective fluorescence detection of Cu(2+) in aqueous solution. As the resultant byproduct
Mohammad Saeid Hosseini et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 755-765 (2011-05-03)
This paper reports the results obtained by studying the ion-exchange properties of a new solvent impregnated resin (SIR), which was prepared by impregnation of quinizarin (1,4-dihydroxyanthraquinone, QNZ) on Amberlite XAD-16 after nitration of the benzene rings present in its structure.