Przejdź do
D56209
1,5-Dichloroanthraquinone
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-424-0
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
245-247 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
InChI key
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
632090D170208469351
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
245-247 °C (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
amine, fluoro
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)