Kluczowe dokumenty
PL800SHELFI
Plas-Labs transport support cart
sliding shelf package - single station
Wybierz wielkość
1 EA
10 950,00 zł
10 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10 950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
10 950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wys. × szer. × śr.
18 in. × 18 in. × 10 in.
Opis ogólny
Podwieszana półka przesuwna dla jednostek z jednym operatorem. Pojemność płytki hodowlanej wynosi około 340. Wykonane z przezroczystego akrylu o grubości 0,375 cala, z półkami rozmieszczonymi w odległości 7 cali od siebie. Cały zespół jest zawieszony na górze komory, aby nie zajmować miejsca na podłodze.
Wszystkie wózki są wyposażone w kółka z hamulcami i blokadami. Wózki są również wyposażone w system amortyzacji, który minimalizuje wibracje, wstrząsy i zużycie komór.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)