Kluczowe dokumenty
24104-U
SP®-2331 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Synonim(y):
SP-2331, 60M .20UM.25MM
Wybierz wielkość
5990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5990,00 zł
Polecane produkty
Materiały
fused silica
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
Parametry
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
313
df
0.20 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
typ kolumny
capillary highly polar
Powiązane kategorie
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Stabilized
- Proprietary
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.