Merck
PH016210
Sigma-Aldrich
5-(2-Aminoethyl)-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-2-pyrrolidinone
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23N3O2
Masa cząsteczkowa:
241.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
O=C1N(CCN2CCOCC2)C(CCN)CC1
InChI
1S/C12H23N3O2/c13-4-3-11-1-2-12(16)15(11)6-5-14-7-9-17-10-8-14/h11H,1-10,13H2
Klucz InChI
KFNBFVDUUHYYJZ-UHFFFAOYSA-N