Merck
P7002
Sigma-Aldrich
Pentamethylene sulfide
99%
Synonim(y):
Tetrahydrothiopyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCSCC1
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)