Przejdź do
N2288
Nefiracetam
solid
Synonim(y):
(2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamide), DM-9384
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
810,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCCC2=O
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-10-5-3-6-11(2)14(10)15-12(17)9-16-8-4-7-13(16)18/h3,5-6H,4,7-9H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI key
NGHTXZCKLWZPGK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nefiracetam (NEF) is a pyrrolidonetype nootropic agent with various pharmacologic as well as cognition enhancing effects. In amygdala-kindled seizures, nefiracetam inhibits both electroencephalographic and behavioral seizures. NEF has a distinct anticonvulsant spectrum.
Novel pyrrolidonetype nootropic (condition enhancing) agent with anticonvulsant spectrum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0827SML0816P5295
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)