Merck
P66009
Sigma-Aldrich
3-Pyridylacetonitrile
98%
Synonim(y):
3-Pyridineacetonitrile
Wybierz wielkość
5 G
392,00 zł
25 G
1730,00 zł
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
392,00 zł
25 G
1730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Beilstein:
111292
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
Klucz InChI
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magalí Pasqualone et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 652-658 (2017-05-10)
Transdermal drug delivery system (TDDS) could be seen as alternative to the oral administration which avoids several adverse effects. In this study a novel TDDS for risedronate (RI), a bisphosphonate used for osteoporosis treatment, based on a vinyl acetate-dioctylfumarate copolymer
N Andharia et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 470(6), 897-907 (2018-02-06)
The pancreatic duct epithelium secretes the HCO3--rich pancreatic juice. The HCO3- transport across the luminal membrane has been proposed to be mediated by SLC26A Cl--HCO3- exchangers. To examine the electrophysiological properties of Cl--HCO3- exchangers, we directly measured HCO3- conductance in