Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł 165,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
165,75 zł
Cena katalogowa221,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
43-48 °C
functional group
chloro, nitrile
SMILES string
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 98% | description 97% |
| assay 95% | assay 95% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 43-48 °C | mp 187-192 °C | mp 170-172 °C (lit.) | mp 87-92 °C |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| functional group chloro, nitrile | functional group chloro | functional group - | functional group aldehyde, chloro, iodo |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?