Merck
P54345
Sigma-Aldrich
2-Propylthiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.506 (lit.)
bp
157.5-159.5 °C (lit.)
gęstość
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1cccs1
InChI
1S/C7H10S/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
BTXIJTYYMLCUHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)