Merck
P39001
Sigma-Aldrich
Phthalazone
99%
Synonim(y):
Benzo[d]pyridazin-1(2H)one
Wybierz wielkość
5 G
151,00 zł
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
151,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Beilstein:
3654
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
183-185 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NN=Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
Klucz InChI
IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Craig Zetterberg et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 44(8), 1286-1295 (2016-06-15)
(R)-2-((2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)-2-methyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)butanamide (VX-509, decernotinib) is an oral Janus kinase 3 inhibitor that has been studied in patients with rheumatoid arthritis. Patients with rheumatoid arthritis often receive multiple medications, such as statins and steroids, to manage the signs and symptoms of comorbidities
Yasuhiro Uno et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 51(4), 494-499 (2021-01-13)
The cynomolgus macaque is a non-human primate species widely used in drug metabolism studies. Despite the importance of genetic polymorphisms in cytosolic aldehyde oxidase (AOX) 1 in humans, genetic variants have not been investigated in cynomolgus or rhesus macaques.Genetic variants
Raghava Choudary Palacharla et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 49(2), 169-176 (2018-02-01)
The objective is to evaluate methoxsalen as an in vitro phenotyping tool in comparison to ABT as a nonspecific inactivator of P450 mediated metabolism. The reversible inhibition of methoxsalen and ABT against the P450, FMO, AO, MAO-A and -B, enzymes
Shengyun Huang et al.
Journal of separation science, 43(17), 3565-3572 (2020-07-07)
Capillary electrophoresis is a modern separation technique characterized by many benefits, which qualify it also for enzyme assays and the study of enzyme kinetics during drug development. Homogeneous or heterogeneous approaches can be followed for the enzymatic incubation. In this
Shotaro Uehara et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(8), 883-886 (2017-05-11)
Common marmosets (Callithrix jacchus), New World monkeys, are a promising primate model for preclinical drug metabolism studies because of the similarities of cytochrome P450 (P450) enzyme function to those of humans. Despite an increasing number of drug candidates catalyzed by