Merck
P27127
Sigma-Aldrich
Phenylmercuric acetate
97%
Synonim(y):
Phenylmercury acetate, Mercury phenyl acetate
Wybierz wielkość
25 G
195,00 zł
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
195,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5HgOCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.74
Beilstein:
3662930
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
148-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Hg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Phenylmercuric acetate (PMA) can react with a palladium salt such as palladium acetate to form an arylpalladium salt in situ, which then reacts with primary or secondary allylic alcohols to produce 3-aryl aldehydes.[1] It can also be used in the multi-step synthesis of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl thiol via Floyd′s pathway.[2]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Kidney,Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of aromatic and indole alpha-glucosinolates.
Vo Quan V, et al.
Carbohydrate Research, 455, 45-53 (2018)
The arylation of allylic alcohols with organopalladium compounds. A new synthesis of 3-aryl aldehydes and ketones.
Heck R F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5526-5531 (1968)
Harry J Beaulieu et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 5(6), 360-366 (2008-03-28)
Phenyl mercuric acetate (PMA) historically has been used as a catalyst in polyurethane systems. In the 1950s-1970s, PMA was used as a catalyst in the 3M Tartan brand polyurethane flexible floors that were installed commonly in school gymnasiums. Mercury vapor
S K Ghosh et al.
Journal of applied microbiology, 102(2), 375-383 (2007-01-24)
Mercury compounds are highly toxic to all types of living cells. Isolated yeast strains of Rhodotorula rubra showed high and low resistance pattern towards mercury and organomercurial compounds. To investigate the basis of differential sensitivity of these two types of
Lilla Landeck et al.
International journal of dermatology, 50(7), 806-810 (2011-06-28)
Some authors have claimed a decreased cell-mediated immunity among atopic individuals, which would lead to observations of decreased rates of allergic contact dermatitis (ACD). The purpose of our study was to investigate contact sensitization patterns in atopic subjects compared with