Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 937,00 zł |
Informacje o tej pozycji
937,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (RT)
form
powder
mp
175-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[Hg]c1ccccc1.[O-][N+](=O)O[Hg]c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.2Hg.NO3.H2O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;2-1(3)4;/h2*1-5H;;;;1H2/q;;2*+1;-1;/p-1
InChI key
DQZCXZOUXZTNCU-UHFFFAOYSA-M
General description
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description basic, ≥97.0% (RT) | description 35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 99.995% trace metals basis |
| assay ≥97.0% (RT) | assay ≥99% trace metals basis | assay - | assay 99.995% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 175-185 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp 570 °C (lit.) |
| form powder | form liquid | form solid | form crystals and lumps |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8003-05-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
If one is allergic to metal could phenyl mercuric nitrate causr an allergic reaction when used in eye drops as a preservative?