P26406
2-Phenyl-1,3-indandione
97%
Synonim(y):
2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, Phenindione
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
crystals
mp
144-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C(c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Klucz InChI
NFBAXHOPROOJAW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... VKORC1(79001)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges