P209
Parabanic acid
99%
Synonim(y):
Imidazolidinetrione, Oxalylurea, Trioxoimidazolidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
mp
249 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)C(=O)N1
InChI
1S/C3H2N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h(H2,4,5,6,7,8)
Klucz InChI
ZFLIKDUSUDBGCD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Enantiospecific assembly of homochiral, hexanuclear palladium complexes
- Mitsunobu reactions
- Quantitative cascade condensation reactions
Reactant for synthesis of:
- Pyridine derivatives
- Nitroesters
- Parabanic acid derivatives
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3