NCXGSNR1501L
Złote nanopowłoki
150 nm, for Conjugation, Bioready, Dried, NHS, Large Reaction Kit (with 1 Spin Filter), kit of 1 unit
Synonim(y):
Gold Nanoshells
Wybierz wielkość
3360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3360,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanoshells
opakowanie
kit of 1 unit
wielkość cząstki
150 nm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym sprzęganiu z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne złote nanopowłoki BioReady składają się z rdzenia krzemionkowego i złotej powłoki i są dostępne z karboksylowymi, NHS i streptawidynowymi grupami funkcyjnymi na powierzchni. Te nowe złote nanopowłoki dobrze nadają się do zastosowań w testach przepływu bocznego. Złote nanopowłoki wykazują silną absorbancję i wykazują większy sygnał na cząstkę, a w porównaniu z konwencjonalnymi nanocząstkami złota o wielkości 40 nm, mogą one zwiększyć czułość testu 20-krotnie. Powierzchnia złota w tych nanopowłokach jest obiecująca, ponieważ zastąpienie ich w istniejących testach opartych na nanocząstkach złota powinno być łatwe. Złote nanopowłoki oferują niebieski/szary pasek o wysokim kontraście (w porównaniu do czerwonego lub różowego paska ze złota 40 nm).
Złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową mogą być stosowane do silnego sprzęgania kowalencyjnego. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane złote nanopowłoki sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanopowłokom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Przechowywanie i stabilność
Wysuszony materiał NHS: Przechowywać w temperaturze -20C. Unikać cykli zamrażania-rozmrażania. Uwaga: Materiał NHS jest wysyłany w temperaturze otoczenia, ale po dostarczeniu należy go umieścić w zamrażarce. Poddać sonikacji w celu ponownego zawieszenia. Dodatkowe składniki zestawu należy przechowywać zgodnie z ich etykietami.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.