Kluczowe dokumenty
NCXGSNR15010S
Sigma-Aldrich
Złote nanopowłoki
150 nm, for Conjugation, Bioready, Dried, NHS, Small Reaction Kit (with 10 Spin Filters), kit of 10 units
Synonim(y):
Gold Nanoshells
Wybierz wielkość
10 EA
3360,00 zł
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
3360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanoshells
opakowanie
kit of 10 units
wielkość cząstki
150 nm
Opis ogólny
"Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie nanocomposix.com"
Zastosowanie
Dzięki swoim właściwościom plazmonicznym nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i standardy wielkości.
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym sprzęganiu z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne złote nanopowłoki BioReady składają się z rdzenia krzemionkowego i złotej powłoki i są dostępne z karboksylowymi, NHS i streptawidynowymi grupami funkcyjnymi na powierzchni. Te nowe złote nanopowłoki dobrze nadają się do zastosowań w testach przepływu bocznego. Złote nanopowłoki wykazują silną absorbancję i wykazują większy sygnał na cząstkę, a w porównaniu z konwencjonalnymi nanocząstkami złota o wielkości 40 nm, mogą one zwiększyć czułość testu 20-krotnie. Powierzchnia złota w tych nanopowłokach jest obiecująca, ponieważ zastąpienie ich w istniejących testach opartych na nanocząstkach złota powinno być łatwe. Złote nanopowłoki oferują niebieski/szary pasek o wysokim kontraście (w porównaniu do czerwonego lub różowego paska ze złota 40 nm).
Złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową mogą być stosowane do silnego sprzęgania kowalencyjnego. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane złote nanopowłoki sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanopowłokom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Przechowywanie i stabilność
Węglan i streptawidyna: NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres trwałości. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność przy zmianie warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Wysuszony materiał NHS: Przechowywać w temperaturze -20C. Unikać cykli zamrażania-rozmrażania. Uwaga: Materiał NHS jest wysyłany w temperaturze otoczenia, ale po dostarczeniu należy go umieścić w zamrażarce. Poddać sonikacji w celu ponownego zawieszenia. Dodatkowe składniki zestawu należy przechowywać zgodnie z ich etykietami.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Questions
  1. what is the exact constituents of kit? Does it include required buffers? NHS -Ester etc. Conjugate diluent/wash buffer etc
    1 answer
    1. This kit includes the following components:
      Lyophilized gold nanoshells (reconstitute to 20 OD)
      Desalting buffer for the antibody
      Reaction buffer
      Quencher
      Conjugate diluent
      Amicon® Ultra 0.5 mL spin filters
      The antibody and initial rinse buffer for wetting the filter membrane are not included. A BCA kit, plate reader, or UV-Vis spectrophotometer for protein quantification is recommended.