Merck
N27004
Sigma-Aldrich
2-Nitrothiophene
85%, technical grade
Wybierz wielkość
10 G
199,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
199,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
15% 3-nitrothiophene
bp
224-225 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Klucz InChI
JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eachan O Johnson et al.
Nature, 571(7763), 72-78 (2019-06-21)
New antibiotics are needed to combat rising levels of resistance, with new Mycobacterium tuberculosis (Mtb) drugs having the highest priority. However, conventional whole-cell and biochemical antibiotic screens have failed. Here we develop a strategy termed PROSPECT (primary screening of strains