Kluczowe dokumenty
N22002
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
98%
Synonim(y):
p-Nitrophenyl phosphate disodium, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.14
Beilstein:
5324661
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Polecane produkty
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?