Kluczowe dokumenty
MT51344155
Mettler-Toledo InLab® Solids & Solids Pro pH electrodes
MultiPin connector, With ISM, Temperature probe NTC 30 kOhm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass membrane (LoT)
glass shaft
opis
Reference electrolyte XEROLYT EXTRA Polymer
Reference system ARGENTHAL
without cable
Właściwości
Temperature probe NTC 30 kOhm
With ISM
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344155
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
dł. × śr.
25 mm × 6 mm
zakres pH
1-11
Opis ogólny
InLab® Solids i Solids Pro to kombinowane elektrody pH z opcją różnych złączy.
Końcówka w kształcie włóczni została zaprojektowana do łatwego przekłuwania owoców, sera, mięsa itp.
Zaprojektowana do pomiaru próbek o twardej powierzchni zewnętrznej, InLab® Solids ma bańkę w kształcie włóczni ułatwiającą przekłuwanie.
Elektroda InLab® Solids została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Drobno porowate złącze ceramiczne stosowane w konwencjonalnych elektrodach może łatwo ulec zanieczyszczeniu podczas pomiaru pH próbek żywności. Natomiast elektroda InLab® Solids ze stałym elektrolitem polimerowym nie wymaga żadnego złącza. W rezultacie czujniki te są szczególnie niewrażliwe na zanieczyszczenia. Elektroda odniesienia w tych czujnikach jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium za pomocą otwartego złącza, dlatego nie ma złącza do zablokowania.
Żywotność i dokładność pomiaru są dodatkowo poprawione dzięki systemowi odniesienia ARGENTHAL, który zmniejsza utratę chlorku srebra z drutu odniesienia przy różnych temperaturach próbki.
Wytrzymały szklany trzon jest odporny na pęknięcia i sprawia, że InLab® Solids nadaje się do zastosowań w pobliżu procesów i fabryk.
  • "Końcówka w kształcie włóczni
  • Elektrolit polimerowyXEROLYT PLUS
  • OdniesienieARGENTHAL
  • Odłączany kabel
  • Wytrzymały szklany trzon
Zbudowany do użytku z SevenExcellence, SevenCompact
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
MultiPin is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenCompact is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenExcellence is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
XEROLYT is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)