Kluczowe dokumenty
MT51324660
Mettler-Toledo Refracto portable refractometer
portable refractometer, 30GS
About This Item
Kod UNSPSC:
41115312
NACRES:
NB.61
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51324660
Opis ogólny
Wybór należy do Ciebie: ręczny lub stacjonarny
Refracto to ręczny i stacjonarny refraktometr w jednym.
Urządzenie można umieścić na płaskiej powierzchni i dodać kroplę próbki do celi pomiarowej lub zanurzyć celę bezpośrednio w próbce.
Cechy i zalety
Szklany pryzmat
Refracto wyznacza współczynnik załamania światła metodą całkowitego odbicia. Szklany pryzmat celi pomiarowej jest utrzymywany przez pierścień ze stali nierdzewnej.
Refracto prawidłowo mierzy nawet ciemne próbki. Nie trzeba już polegać na podatnych na błędy odczytach ciemnych/jasnych przejść, jak w przypadku instrumentów optycznych.
Kompensacja temperatury
Współczynnik załamania próbki zależy od temperatury. Podczas pomiaru Refracto określa temperaturę, a następnie koryguje współczynnik załamania światła do standardowej temperatury 20 °C lub innej temperatury określonej przez użytkownika. Aby wykonać szybkie pomiary różnych typów próbek, można łatwo przełączać się między maksymalnie 10 współczynnikami korekcji zdefiniowanymi przez użytkownika.
Interfejs w prostym języku Podświetlany wyświetlacz LC Refracto wyświetla wyniki i ustawienia w prostym języku. Prosta i intuicyjna struktura menu pozwala na zmianę ustawień w ciągu kilku sekund. Prawie nie potrzebujesz instrukcji obsługi.
Łatwość obsługi
Przejrzyście oznaczona klawiatura sprawia, że obsługa jest łatwa i wydajna. Po naciśnięciu klawisza pomiarowego wynik jest wyświetlany w żądanych jednostkach na podświetlanym wyświetlaczu LC.
Kompleksowe przechowywanie wyników Refracto przechowuje do 1100 wyników, w tym identyfikację próbki, jednostkę pomiaru, współczynnik kompensacji temperatury, datę i godzinę.
Przesyłaj dane, kiedy tylko chcesz
Możesz przesyłać dane (wraz z identyfikacją instrumentu) do komputera lub drukarki w dowolnym momencie za pomocą interfejsu IR. W tym celu wymagany jest konwerter podczerwieni / RS232 (51325006). Wraz z przyrządem dostarczane jest odpowiednie oprogramowanie komputerowe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)