Przejdź do
1.08961
Standardowy zestaw współczynnika załamania światła 2
traceable to NIST SRM, traceable to PTB, n20/D 1.4969
Synonim(y):
Zestaw kalibracyjny RI do refraktometrów.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
agency
traceable to NIST SRM, traceable to PTB
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
Toluen/woda, identyfikowalny z SRM z NIST i PTB n (20°C)=1,4969 Certipur®
Application
Zestaw wzorców współczynnika załamania światła 2 do stosowania jako wzorce kalibracyjne dla refraktometrów.
Features and Benefits
  • W każdym zestawie znajduje się pięć ampułek o pojemności 8 ml z roztworem wzorcowym i pięć ampułek o pojemności 8 ml z wodą.
  • Identyfikowalne zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i Physical Technical Institute (PTB).
  • Roztwory, które są stabilne, gotowe do użycia i mają długi minimalny okres trwałości
  • Certyfikat analizy (CoA) jest dołączony do każdego standardowego zestawu.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 1) What is the unit of measurement used for these standards (Brix units, Specific Gravity etc)? 2) What is the range that the calibration kit covers? 3) Once reconstituted, how long are these materials good for?
    1 answer
    1. The method of analysis is the refractive index which is measured by an Abbé-type refractometer at a wavelength of 589,3nm at 20°C and 25°C. Stable solutions have a minimum shelf life of 3 years, this kit is supplied ready to use.
      Please see the technical sheets below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/218/670/specification-108961-refractive-index-standard-kit-2-20140224.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/329/626/technical-data-sheet-refractive-index.pdf