Merck
663174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
Synonim(y):
3,4-Dichlorophenacyl bromide
Wybierz wielkość
5 G
287,00 zł
25 G
892,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
287,00 zł
25 G
892,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrCl2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Klucz InChI
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1