Merck
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)