Merck
M60406
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
Synonim(y):
2-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
1960698
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
220-223 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)