Merck
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
99%
Synonim(y):
(3R)-3-metylocyklopentan-1-on, (3R)-3-metylocyklopentanon
Wybierz wielkość
1 G
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
493,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C5H7(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)