LGFO500
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
About This Item
Polecane produkty
opis
Excitation/Emission: 530/582 nm
Mean Size: 0.5 ± 0.1
Standard Deviation: <50%
Method: Dynamic Light Scattering
średnia średnica
500 nm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)