LGFN20K
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
About This Item
Polecane produkty
opis
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formularz
pellets
średnia średnica
20 μm
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
- Ogrzać do temperatury otoczenia
- Dodać wodę DI lub bufor, aby osiągnąć pożądane stężenie
- Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że cząstki są dobrze zawieszone
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.