Kluczowe dokumenty
L511269
2,2′-Azanediyldibenzonitrile
AldrichCPR
Synonim(y):
2-2′-Iminobis-benzonitrile, Yu-Li Auxiliary
Wybierz wielkość
155,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
155,00 zł
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
ciąg SMILES
N#Cc1ccccc1Nc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9N3/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,17H
Klucz InChI
JGNDVMNUMRWBSN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.