Kluczowe dokumenty
L050082
Sigma-Aldrich
Cap B
Wybierz wielkość
45 L
18 870,00 zł
18 870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
45 L
18 870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
18 870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
Proligo Reagents
Poziom jakości
Uwaga dotycząca przygotowania
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Inne uwagi
Roztwór Cap B, zawierający tetrahydrofuran (THF), pirydynę i N-metyloimidazol (NMI), jest mieszany in situ z roztworem Cap A podczas reakcji kapslowania (acetylowania). Pirydyna jest stosowana jako łagodna zasada, podczas gdy NMI zapewnia silny katalizator acylacji.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
6.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)