L031200
Activator 42®
0.3 M
Synonim(y):
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
Wybierz wielkość
7500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7500,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
warunki przechowywania
dry at room temperature
stężenie
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
clear
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Klucz InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Aktywator reaguje z grupą amidytową, tworząc wysoce reaktywny związek pośredni. Półprodukt tworzy następnie wiązanie międzynukleotydowe z detrytylowaną grupą 5′hydroksylową rosnącego łańcucha oligonukleotydowego.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?