Merck
L030004
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25M
Synonim(y):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
Wybierz wielkość
200 L
33 470,00 zł
33 470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 L
33 470,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
33 470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Formularz
liquid
stężenie
32-35 g/L (titration)
zanieczyszczenia
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
ciąg SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Klucz InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Inne uwagi
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)