Merck
JKA8012
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K
average MN 40,000, NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
8arm-PEG40K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 40,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Produkty
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.