Kluczowe dokumenty
JKA7142
4arm-PEG5K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 5000
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5000
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)