Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2COOH . HCl
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
51171641
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmol wt
Mp 5,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Ω-end
carboxylic acid
α-end
amine
Application
Used for:
- Aggregation to vesicle polymersomes and immobilization of functionalized peroxidase of permethylated β-cyclodextrin-appended polystyrene giant amphiphile
- Platform for oligonucleotide delivery utilizing PEG prodrug approach
- Folate-receptor-targeted delivery of doxorubicin nano-aggregates stabilized by doxorubicin-PEG-folate conjugate
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?