Merck
J100005
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)amidohafnium(IV) chloride
≥95%, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
[[(CH3)3Si]2N]2HfCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
≥99.99% trace metals basis
Formularz
low-melting solid
przydatność reakcji
core: hafnium
mp
40-44 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Hf](Cl)(Cl)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.2ClH.Hf/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q2*-1;;;+4/p-2
Klucz InChI
HKZRZVQUSXQGFM-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.