Key Documents
I18202
2-Isonitrosoacetophenone
97%
Synonim(y):
ω-(Hydroxyimino)acetophenone, ω-Isonitrosoacetophenone, Phenylglyoxaldoxime
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
126-128 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O\N=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H/b9-6+
Klucz InChI
MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)