Merck
HTOA200
Oleylamine
≥89%
Synonim(y):
Oleylamine, cis-1-Amino-9-octadecene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.49
Beilstein:
1723960
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
8 mmHg ( 135 °C)
Próba
≥89%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)