Merck
H38608
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(CH3)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
83-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-7-8-13(15)12(9-10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3
Klucz InChI
OQERFUGURPLBQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)