Merck
GF98146626
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
FP341250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 981-466-26
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com