Przejdź do
208965
Sodium hexafluoroferrate(III)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
323,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3FeF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.80
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
244-124-5
MDL number:
Form:
powder
323,00 zł
Cena katalogowa380,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChI key
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
244023455946
description
-
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.98% trace metals basis
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: sodium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
reaction suitability
core: potassium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)