Merck
GF89925913
Nickel
foil, 50mm disks, thickness 0.05mm, 99.9%
Synonim(y):
NI000400
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 899-259-13
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H T Tien et al.
Photochemistry and photobiology, 49(5), 527-530 (1989-05-01)
Visible light of the solar spectrum is directly converted to stored chemical energy of hydrogen from artificial sea water in a novel electrochemical photovoltaic cell. The principal element of the cell, modeled after the photosynthetic thylakoid membrane, is a semiconductor
L A van Loon et al.
Journal of oral pathology, 17(3), 129-137 (1988-03-01)
An in vivo comparison was made between the contact allergic stomatitis-inducing capacity of nickel, nickel-containing dental alloys and a non-corrosive precious metal. Fifteen patients with a positive allergic skin reaction to nickel were divided into 3 groups (A, B and
Gareth E Haslam et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(28), 12968-12974 (2011-06-23)
Metallic nickel is a powerful electrocatalyst in alkaline solution and is able to be used in the alkaline fuel cell. However, in acidic solution, electrocatalysis is impossible because the metal is subject to rapid corrosion at low pH for all
G E van Dorssen et al.
Journal of X-ray science and technology, 3(2), 109-117 (1992-01-01)
The structure of Ni-C multilayer and single nickel layer samples has been analyzed before and after annealing, using two techniques: fluorescence EXAFS (F1EXAFS) at the Ni-K. edge and CuKα reflection. Annealing at a temperature of 450°C resulted in a change
R J Schulz et al.
Physics in medicine and biology, 35(11), 1563-1574 (1990-11-01)
The thermal defects of A-150 plastic and graphite referenced to aluminium were determined for 800 keV protons scattered by a 2 micron nickel foil (mean transmitted energy = 550 keV). Composite cores of Al/A-150, graphite/A-150 and Al/graphite which could be