Merck
GF95569677
Molybdenum
foil, 150x150mm, thickness 0.5mm, annealed, 99.9%
Synonim(y):
MO000380
Wybierz wielkość
1 EA
2790,00 zł
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 955-696-77
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles F Baker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (9)(9), 1298-1303 (2004-07-15)
New molybdenum(VI) nitride oxides were synthesised by the reaction of strontium nitride and calcium nitride with molybdenum foil at high temperature in sealed stainless steel crucibles. The reactions yielded single crystalline products determined by X-ray diffraction to form complex structures
Dattatray J Late et al.
Nanotechnology, 19(26), 265605-265605 (2008-07-02)
Nanocrystalline lanthanum hexaboride (LaB(6)) films have been deposited on molybdenum foil by the pulsed laser deposition (PLD) technique. The as-deposited films were characterized by x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The XRD pattern shows
J G Watkins et al.
The Review of scientific instruments, 79(10), 10F125-10F125 (2008-12-03)
Two modular arrays of Langmuir probes designed to handle a heat flux of up to 25 MW/m(2) for 10 s exposures have been installed in the lower divertor target plates of the DIII-D tokamak. The 20 pyrolytic graphite probe tips
Tingyu Shi et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2721-2728 (2011-06-17)
When intracelluar pathogens enter the host macrophages where in addition to oxidative and antibiotic mechanisms of antimicrobial activity, nutrients are deprived. Human pathogen Mycobacterium tuberculosis is one of macrophage parasitisms, which can replicate and persist for decades in dormancy state
Lidia Regoli et al.
The Science of the total environment, 435-436, 96-106 (2012-08-01)
In a regulatory context, bioaccumulation or bioconcentration factors are used for considering secondary poisoning potential and assessing risks to human health via the food chain. In this paper, literature data on the bioaccumulation of molybdenum in the aquatic organisms are