Merck
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
Synonim(y):
AL603822
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 953-827-71
Średnica
38 mm
grubość
12.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com