Kluczowe dokumenty
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
Synonim(y):
AL603820
Wybierz wielkość
1 EA
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 442-421-18
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)