Kluczowe dokumenty
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
B 626010
Wybierz wielkość
1 EA
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 925-649-16
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.