GF90142769
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1.5 mm, size 296 × 296 mm, grade cirlex cl
Synonim(y):
IM303120
Wybierz wielkość
10 160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 160,00 zł
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 901-427-69
rozmiar
296 × 296 mm
grubość
1.5 mm
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)