Kluczowe dokumenty
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonim(y):
IM301536
Wybierz wielkość
1 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Backing Material: 0.035mm Copper
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 283-280-25
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)