Kluczowe dokumenty
GF89420834
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonim(y):
NI118710
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
40 x 40 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 894-208-34
śr. × pojemność nominalna
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
rozmiar × otwór
150 mm × 150 mm × 0.37
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)